Key Documents
43605
Sigma-Aldrich
1,1′-Dipropyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
DiIC3(3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H37IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.52
Beilstein:
9604018
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Solubilità
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 548 nm; λem 599 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C3=[N+](CCC)c4ccccc4C3(C)C