Key Documents
43295
Sigma-Aldrich
1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-6-phenylhexatriene
for time-resolved fluorescence anisotropy and polarized fluorescence measurements
Sinonimo/i:
4′-(Dimethylamino)diphenylhexatriene, DMA-DPH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21N
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.39
Beilstein:
2940918
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
≥80.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
198-200 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 332 nm; λem 520 nm±10 nm in methanol
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(\C=C\C=C\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C20H21N/c1-21(2)20-16-14-19(15-17-20)13-7-4-3-6-10-18-11-8-5-9-12-18/h3-17H,1-2H3/b4-3+,10-6+,13-7+
QNBRWGUCMQGGDA-YPXUENLVSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3