Vai a
417D-250
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml)
Sinonimo/i:
Osteogenic medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Human Osteoblast Differentiation Medium
Application
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml) has been used to induce differentiation in human primary osteoblasts.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Can this medium be used for osteogenic differentiation in MSCs
    1 risposta
    1. Yes, this product (417D-250) can promote the differentiation of human mesenchymal stem cells into human osteoblasts, according to information from Cell Applications, Inc.
      Utile?
  2. FBS, 항생제, 분화에 필요한 ascorbic acid, b-glycerophosphate를 별도 첨가하지 않고 바로 사용해도 되나요.
    1 risposta
    1. This is a complete medium, no additional supplements are required. Please see the link below to review the complete protocol for the culture of Human Osteoblasts. This product is referenced in Section V. Differentiating HOB:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/primary-cell-culture/human-osteoblasts
      Utile?
  3. Buenas tardes, He comprado este medio para diferenciar mis células MSCs, y me gustaría saber cuales son los compuestos específicos que lo componen y en qué cantidad. Un saludo, Elvira
    1 risposta
    1. The formulation of the medium is proprietary information.