41593
2-Ethoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Ethoxy-2-naphthaleneacetonitrile
About This Item
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Fluorescenza
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
Stringa SMILE
CCOC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H13NO/c1-2-16-14(10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9,14H,2H2,1H3
SERAXWXRCADJHK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves