Vai a
39255
4-Dimethylamino-4′-nitrostilbene
≥99.8% (T)
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-4′-nitro-4-stilbenamine, DANS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4CH=CHC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.31
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1379389
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.8% (T)
form
solid
mp
256-259 °C
fluorescence
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-17(2)15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(12-8-14)18(19)20/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChI key
NVLSIZITFJRWPY-ONEGZZNKSA-N
Application
4-Dimethylamino-4′-nitrostilbene (DANS, DMANS) may be used as a proton/acid indicator and physical chemistry probe to study state energy and photoexcitation dynamics of molecules.
Other Notes
Standard for the correction of emission of fluorescence spectrometers
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
927082665355932698
Ni(COD)(Cy-BQ) ≥95%
Sigma-Aldrich
927082
Ni(COD)(Cy-BQ)
description
≥99.8% (T)
description
≥95%
description
97%
description
≥99% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥99.8% (T)
assay
≥95%
assay
97%
assay
≥99% (HPLC)
fluorescence
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
mp
256-259 °C
mp
-
mp
155-159 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I am considering using this to detect microplastics on a nitrocellulose membrane. I have read a paper that used DANS. It caused plastics to fluoresce with UV excitation. I am not sure if DANS will also cause the membrane to fluoresce?
    1 risposta
    1. This product is not performance tested for any specific application. The end user would have to determine suitability. The Peer Reviewed Papers available for the product do not appear to be specific for plastics. However, the link below is to a publication that may be helpful.
      Identification of microplastics using 4‐dimethylamino‐4′‐nitrostilbene solvatochromic fluorescence
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9291063/