Vai a
36772
Fenpropimorph
PESTANAL®, analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
42,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H33NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-719-9
Beilstein/REAXYS Number:
8164441
MDL number:
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
under inert gas
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CN1CC(C)OC(C)C1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3
InChI key
RYAUSSKQMZRMAI-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
407136836732343
Fenpropimorph PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36772
Fenpropimorph
Fenpropimorph certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
40713
Fenpropimorph
Caspofungin diacetate analytical standard
Supelco
32343
Caspofungin diacetate
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenpropimorph
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67564-91-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the density of this substance?
    1 risposta
    1. The density of this product is listed on the Safety Data Sheet as 0.931 g/cm3 (68 °F / 20 °C).