313971
Pentanoic acid-(carboxy-14C) sodium salt
solid
About This Item
Formula condensata:
CH3[CH2]314COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Grado di funzionalizzazione
1-10 mCi per mmol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[14C](=O)O[Na]
Confezionamento
screw cap bottle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)