Vai a
31394
Dextran
enzymatic synth.
Offerta disponibile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,30 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
359,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[C6H10O5]n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
88,30 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~1,500
color
colorless to almost colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dextran is a branched glucan composed of linear α(1→6) linked glucose units and α (1→3) link initiated branches. Dextran ranges in size from 10,000 to 150,000 Kd. Dextrans are used in many applications as volume extenders, stabilizers, matrix components, binding platforms, lubricants and physical structure components.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
008920089400895
Dextran enzymatic synth.
Sigma-Aldrich
31394
Dextran
Supelco
Supelco
00892
Dextran
Supelco
Supelco
00894
Dextran
Dextran analytical standard, 410,000
Supelco
00895
Dextran
description
enzymatic synth.
description
analytical standard, 80,000
description
analytical standard, 270,000
description
analytical standard, 410,000
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
colorless to almost colorless
color
-
color
-
color
-
mol wt
Mr ~1,500
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)