Documenti fondamentali
312061
Sigma-Aldrich
n-Butanol-1-14C
Sinonimo/i:
Butyl-1-14C alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH214CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
1-10 mCi per mmol
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC[14CH2]O
Confezionamento
sealed ampule
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)