Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 676,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
676,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
mol wt
Mw 1165 g/mol
fluorescence
λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
Application
- Abberior® STAR 635, phalloidin has been used for fluorescence microscopy imaging of fixed NK (natural killer) cells.[1]
- Abberior® STAR 635 goat anti-rabbit antibody has been used for STED (stimulated emission depletion) imaging of primary cultured striatal neurons obtained from rats.[2]
- Abberior® STAR 635 anti-rabbit antibody has been used for STED imaging of nonsensory supporting cells obtained from cochlea of rats and mice.[3]
- Abberior® STAR 635 conjugated with secondary antibody has been used for STED imaging of microtubules in cells.[4]
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Other Notes
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O | fluorescence λex 638 nm; λem 651 nm±10 nm in H2O | fluorescence λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4 |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt Mw 1165 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt Mw 1030 g/mol |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?