Key Documents
04230
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, streptavidin
About This Item
Codice UNSPSC:
12171501
Produttore/marchio commerciale
Abberior GmbH
Fluorescenza
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
Compatibilità
corresponds for SDS-PAGE
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Risultati analitici
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Note legali
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)