Vai a
3015
Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
819,00 €
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4920,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
819,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay is a universal biochemical HTS assay for enzymes that produce AMP or GMP, including ubiquitin, SUMO, nucleic acid and protein ligases, phosphodiesterases (PDEs), and synthetases. Enzyme activity is signaled by a decrease in fluorescence polarization as the bound tracer is displaced from the Transcreener® AMP2/GMP2 Antibody. The assay is a simple single step mix-and-read format enabling the use of unmodified native substrate concentrations of 1 – 1000 μM. The assay provides excellent signal at low substrate conversion, with a Z′ =0.7 and =100 millipolarization shift (mP) under normal reaction conditions.
View full Transcreener® product list
Physical form
Kit with buffered aqueous solutions
Preparation Note
3015-1K = 1,000 assay, 384-well
3015-10K = 10,000 assay, 384-well
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
302030093022
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)