Key Documents
28918
Sigma-Aldrich
Cicloesano
for luminescence, ≥99.5%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Grado
for luminescence
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
1 cm path, H2O reference
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.7
λ: 220 nm Amax: 0.32
λ: 230 nm Amax: 0.11
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.008
λ: 260 nm Amax: 0.003
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Trevor James Morgan et al.
PloS one, 10(8), e0136511-e0136511 (2015-08-27)
A reactor was designed and commissioned to study the fast pyrolysis behavior of banagrass as a function of temperature and volatiles residence time. Four temperatures between 400 and 600°C were examined as well as four residence times between ~1.0 and