Vai a
27883
Coumestrol
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
7,12-Dihydroxycoumestan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-525-6
Beilstein/REAXYS Number:
266702
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
mp
≥350 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
InChI key
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Coumestrol has anti-estrogenic actions in the brain and pituitary, mediated through estrogen receptor-α.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coumestrol
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)