Vai a
27667
Substrato cromoforo della collagenasi
chromogenic, powder or crystals
Sinonimo/i:
4-fenilazobenzilossicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg-OH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
86,70 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
313,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H52N10O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
812.91
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-086-1
MDL number:
86,70 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Substrato cromoforo della collagenasi, for use at 320 nm
description
for quantitative collagenase determination
Quality Segment
form
powder or crystals
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C38H52N10O8.2H2O/c1-24(2)21-29(33(50)42-22-32(49)47-19-7-12-30(47)34(51)43-28(36(53)54)11-6-18-41-37(39)40)44-35(52)31-13-8-20-48(31)38(55)56-23-25-14-16-27(17-15-25)46-45-26-9-4-3-5-10-26;;/h3-5,9-10,14-17,24,28-31H,6-8,11-13,18-23H2,1-2H3,(H,42,50)(H,43,51)(H,44,52)(H,53,54)(H4,39,40,41);2*1H2/b46-45+;;/t28-,29+,30+,31+;;/m1../s1
InChI key
PZUVBRODNGRBBH-UHGWVMIQSA-N
Biochem/physiol Actions
Il substrato cromoforo della collagenasi viene scisso dalla collagenasi in maniera specifica tra i residui di leucina e glicina. La digestione di questo substrato idrofilo colorato porta al rilascio del frammento PAZ-Pro-Leu-OH (II) colorato e del tripeptide H-GJy-Pro-D-Arg-OH (III) incolore.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
276732766827674
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
description
for quantitative collagenase determination
description
-
description
-
description
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)