Vai a
26420
Chloro(2,2′:6′,2″-terpyridine)platinum(II) chloride dihydrate
≥99.0% (AAS)
Sinonimo/i:
Dichloro(2,2′:6′,2′′-terpyridine)platinum(II) dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11Cl2N3Pt · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
assay
≥99.0% (AAS)
SMILES string
O.O.Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3.2ClH.2H2O.Pt/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;;;;;/h1-11H;2*1H;2*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
WEBUYGBVKZYTMT-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
An intercalator of helical and double stranded DNA; Spectroscopic tag for proteins. Selective covalent labeling of histidine in cytochromes c; Intercalation
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)