Vai a
19924
Pyroglutamate Aminopeptidase from Pyrococcus furiosus, recombinant from E. coli
7-13 mU (per vial)
Sinonimo/i:
Pyrase, Pyroglutamyl-Peptidase I, Pyrrolidone Carboxyl Peptidase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-981-8
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
7-13 mU (per vial)
Recombinant:
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized
specific activity
7-13 mU (per vial)
mol wt
Mr ~28000
storage temp.
−20°C
Packaging
package of 0.01 Unit
Analysis Note
enzyme activity: the optimum temperature is 95-100 °C (the enzyme is stable up to 75 °C), the optimum pH is 6-9 (stable from pH 6-9). Inhibitors: PCMB, Hg+.
Other Notes
An enzyme that removes pyroglutamic acid (pGlu) from pGlu-peptide and proteins; employed in Edman degradation.
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol Pyroglutamate-p-nitroanilide per minute at pH 7.0 and 37 °C
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)