Documenti fondamentali
19056
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
Sinonimo/i:
α-Methoxy-2-naphthaleneacetonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Fluorescenza
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
Stringa SMILE
COC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-13(9-14)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8,13H,1H3
JDVRUILJVSKUFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Teresa F Reyes et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 119, 104817-104817 (2020-11-11)
The production of soy leghemoglobin C2 (LegH) by Pichia pastoris (syn. K. phaffii) was developed by Impossible Foods to serve as a sustainable source of flavor and aroma in plant-based meats. The potential allergenicity and toxicity of a LegH from