17631
3-Bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0%
About This Item
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
144-148 °C
Fluorescenza
λex 343 nm; λem 430 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2N=C(CBr)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8BrNO3/c1-14-6-2-3-7-9(4-6)15-10(13)8(5-11)12-7/h2-4H,5H2,1H3
XFCZURAACWKKIH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)