Vai a
17480
Bromocresol Green sodium salt
suitable for microscopy, ACS reagent
Sinonimo/i:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
240,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13Br4NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
720.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
EC Number:
263-657-4
MDL number:
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
mp
230 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Bromocresol green has been used to study the removeal of non-ionic organic pollutants from water via liquid-liquid extraction. Bromocresol green has also been used in a study to examine growth inhibition pattern and lactic acid production in Streptococcus mutans.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
114367B125617470
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
225 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Green sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)