Merck
17470
Bromocresol Green Sultone Form
Sinonimo/i:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H14Br4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
698.01
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-972-8
Beilstein/REAXYS Number:
372527
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
pH
3.8-5.4, yellow to blue
mp
225 °C
solubility
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, red
εmax
≥225 at 418-428 nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Application
for complexometry
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)