Documenti fondamentali
15396
Sigma-Aldrich
Boc-Sta(3R,4S)-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(3R,4S)-4-(Boc-amino)-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.34
Beilstein:
3613624
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −26±2°, c = 0.5% in methanol
Punto di fusione
137-139 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(2)6-9(10(15)7-11(16)17)14-12(18)19-13(3,4)5/h8-10,15H,6-7H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
KJIQRHBVNGRPCO-VHSXEESVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)