Documenti fondamentali
1336R
Millipore
BIOEAZE Rigging Sets
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Descrizione
Designed for use with Quick Connect Applications with Male and Female Quick Connects with Caps, Double Polybagged
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Descrizione generale
1 x 10 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing and 1/4" Quick Connects with Caps
Confezionamento
Double Polybagged
Note legali
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)