Vai a
1335B
BIOEAZE™ Ethyl Vinyl Acetate (EVA) Bags
1 L Ethyl Vinyl Acetate (EVA) sterile bag
Sinonimo/i:
1 L Ethyl Vinyl Acetate (EVA) sterile bag
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103801
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pkg of 1
General description
Designed for use with Terumo Aseptic Connecting Device (ACD) Applications, Double Polybagged
Configured with:
Port P1: 1 Medicinal Port
Port P2: 1 x 1 ft. length of Size 16 Opaque C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and Plug
Port P3: 1 Spike Port
Features and Benefits
BIOEAZE bioprocess bags are specifically designed to provide strong seals, extraordinary robustness, superior flex, crack and pin-hole resistance, plus desirable gas and moisture barrier performance.
BIOEAZE Ethyl Vinyl Acetate (EVA) bags are constructed from a single-web, medical grade laminate of four different films, with a fluid contact surface of EVA, with two layers of low-density polyethylene (LDPE) enveloping a layer of ethyl vinyl alcohol (EVOH).
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)