12266
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BIPM
About This Item
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
H2O: soluble
acetone: soluble
Fluorescenza
λex 315 nm; λem 365 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)-c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C17H11N3O2/c21-15-9-10-16(22)20(15)12-7-5-11(6-8-12)17-18-13-3-1-2-4-14(13)19-17/h1-10H,(H,18,19)
NZDOXVCRXDAVII-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)