Vai a
12010
Benzaldehyde
≥99.0% (GC), liquid, suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Sinonimo/i:
Bitter almond
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,40 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
184,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023701
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-860-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471223
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
178-179 °C (lit.)
Vapor pressure:
4 mmHg ( 45 °C)
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Benzaldehyde, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
chlorine, none detected, ≤0.001% nitrobenzene (C6H5NO2), ≤1% acid (as benzoic acid)
refractive index
n20/D 1.545
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
O=Cc1ccccc1
functional group
aldehyde, phenyl
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzaldehyde is the simplest aromatic aldehyde building block.
Application
Benzaldehyde has been used in:
  • Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
  • Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
105090541809909143
Benzaldehyde puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
12010
Benzaldehyde
Benzaldehyde United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1050905
Benzaldehyde
Benzaldehyde purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418099
Benzaldehyde
Benzaldehyde analytical standard
Supelco
09143
Benzaldehyde
description
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
analytical standard
grade
puriss. p.a.
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pH
5.9 (20 °C)
pH
-
pH
5.9 (20 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyde
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)