Informazioni su questo articolo
assay
≥97.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
≤1% water
color
white to faint beige
mp
~150 °C (dec.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤60 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica