Vai a
07188
Lithium mupirocin
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-hydroxy-1-methyl-propyl)oxiranylmethyl]tetrahydro-pyran-2-yl}-3-methyl-but-2-enoyloxy)nonanoic acid lithium salt, Pseudomonic acid A lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
465,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1140,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H43LiO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.56
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
465,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
Application
Lithium mupirocin as been used to study mupirocin resistance in staphylococcus aureus and in mycoplasma susceptibility studies .
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69732PHR3421BP804
Mupirocin Lithium certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3421
Mupirocin Lithium
Mupirocin lithium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP804
Mupirocin lithium
description
≥95.0% (HPLC)
description
suitable for microbiology,
Selectively inhibits the growth of lactic acid bacteria
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
powder
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)