Vai a
07066
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
Sinonimo/i:
PEG Grid Screening Solution 18/Kit-No 36436
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
204,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
WGK
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)