Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 268,00 € 201,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6715149
201,00 €
Prezzo di listino268,00 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥93% (AT)
form
powder
optical activity
[α]/D +83±5°, c = 1% in H2O
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
Inhibition of ethylene biosynthesis delays ripening of fruits in plants treated with AVG.
Other Notes
AVG is a potent inhibitor of ethylene synthesis in plants acting at the level of 1-aminocyclopropanecarboxylic acid synthase[1]
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder, crystals or chunks | form solid |
| assay ≥93% (AT) | assay - | assay 99% | assay 98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| optical activity [α]/D +83±5°, c = 1% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?