Vai a
04668
O-Phospho-L-homoserine lithium salt
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
O-Phosphono-L-homoserine lithium salt, L-2-Amino-4-hydroxybutyric acid 4-phosphate lithium salt, L-Homoserine O-phosphate lithium salt, H-Hse(PO3H2)-OH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
447,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10NO6P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
447,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C4H10NO6P/c5-3(4(6)7)1-2-11-12(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
FXDNYOANAXWZHG-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in glycine, serine and threonine metabolism. In higher plants, O-phosphohomoserine represents a branch point between the methionine and threonine biosynthetic pathways.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H65159314951086
L-omoserina
Sigma-Aldrich
H6515
L-omoserina
L-omoserina analytical standard
93149
L-omoserina
description
≥95% (TLC)
description
-
description
analytical standard
description
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What are the recommended storage conditions before and after opening? If I prepare a stock solution, can it be stored? If yes, under what conditions and for how long?
    1 risposta
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section for this product, this item should be stored in -20°C before and after opening. The solution stability of this product has not been determined. However, various sources indicate stock solutions may be stored at -80°C for 6 months and at -20°C for 1 month.