Vai a
01464
Atto 633 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
442,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
442,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 01.% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
The active ester of Atto 633 fluorescence dye reacts with amino groups under mild conditions. Atto 633 is a red-emitting fluorescence label with strong absorption, high quantum yield (64%), high photostability, good water solubility, and very little triplet formation.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)