Merck
71283
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaNH4HPO4 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.07
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
crystals
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
General description
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate (Ammonium sodium hydrogen phosphate) is a colorless ammonium salt. On heating, it undergoes decomposition to afford sodium polyphosphate.
Application
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate (Sodium ammonium phosphate tetrahydrate) may be used in the following studies:
  • To compose the growth medium during the biocatalytic synthesis of 4-fluorocatechol.
  • Preparation of microcosmic salt beads, which are used in qualitative analysis.
Other Notes
Reagent for the decomposition of barium sulfate in phosphate salt beads
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
12.7 The Biocatalytic Synthesis of 4-Fluorocatechol from Fluorobenzene.
Whittall J and Sutton P.
Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations, 379-379 (2009)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 67-67 (1994)
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Caryn Wadler et al.
Analytical biochemistry, 368(1), 17-23 (2007-07-03)
A new approach to determine in vivo pools of coenzyme A (CoA) and short chain acyl-CoA thioesters is reported. The metabolites released by extraction with trichloroacetic acid are recovered and quantitatively dephosphorylated by treatment with shrimp alkaline phosphatase. Following phosphatase
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
71283-250G04061832844121
Contatta l'Assistenza Tecnica