Documenti fondamentali
688363
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 4 Å
powder, activated, −325 mesh particle size
Sinonimo/i:
SYLOSIV® A4, Sodium Alumino-Silicate
About This Item
Formula condensata:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Dimensione pori
4 Å
Categorie correlate
Descrizione generale
Molecular sieves are made up of three dimensional interconnecting networks of silica and alumina tetrahedral. These crystalline metal aluminosilicates have uniform cavities to selectively adsorb specific size molecules. A 4A molecular sieve has an effective pore size of 4Å.
Applicazioni
Molecules with an effective diameter of 4 Å, including H2O, H2S, CO2, SO2, C2H4 and C3H6 are adsorbed.
Note legali
SYLOSIV is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
MIBA 96%
Sigma-Aldrich
746177
MIBA
Zeolite
Sigma-Aldrich
96096
Zeolite