398276
Diisopropyl ether
contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Isopropyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
120 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
827 °F
contiene
either BHT or hydroquinone as stabilizer
Limite di esplosione
1-21 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0007 meq/g Titr. acid
≤0.05% Peroxide (as C6H14O2)
Residuo dopo evaporazione
≤0.01%
Colore
APHA: ≤25
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Resolution of secondary alcohols.
- Enantioselective acylation of 1-phenethylamine.
- Synthesis of aliphatic and aromatic cyanohydrins.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.