261734
Petroleum ether
spectrophotometric grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
475 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.363 (lit.)
P. eboll.
30-60 °C (lit.)
Densità
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49 °C - closed cup