Z800422
Hellma® fluorescence cuvettes, for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
4 windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 119.000F-QS
Hellma
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
3500 μL
Cammino ottico
10x10 mm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
macro, semi-micro, with PTFE lid or stopper
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)