Y101
YS-035 hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
N-(-2-[3,4-Dimethoxyphenyl]ethyl)-3,4-dimethoxy-N-methylbenzeneethanamine
About This Item
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C21H29NO4.ClH/c1-22(12-10-16-6-8-18(23-2)20(14-16)25-4)13-11-17-7-9-19(24-3)21(15-17)26-5;/h6-9,14-15H,10-13H2,1-5H3;1H
GYBONEHHSUABAO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)