Y0000223
Pravastatin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pravastatin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H36O7/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t13-,14-,16+,17-,18+,19-,20-,22-/m0/s1
TUZYXOIXSAXUGO-PZSHMICQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti