Y0000142
Ioxaglic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid, 5-Amino-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodoisophthalamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ioxaglic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCCO)I)C(=O)O)I)N
InChI
1S/C10H9I3N2O4/c11-5-3(9(17)15-1-2-16)6(12)8(14)7(13)4(5)10(18)19/h16H,1-2,14H2,(H,15,17)(H,18,19)
WGLWRCXOMJLZME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)