XRFOX35
Bromide XRF Standard - 0.99 wt%
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Produttore/marchio commerciale
RTC XRF-OX-35
tecniche
XRF: suitable
Matrice
silicon dioxide
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)