W417920
2-Methylfuran
99%
Sinonimo/i:
Silvan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Tensione di vapore
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
63-66 °C (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; ethereal
Stringa SMILE
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)