Informazioni su questo articolo
reaction suitability
reaction type: Alcohol Protection
manufacturer/tradename
SynpleChem
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Scale: up to 0.5 mmol
Compatible protecting groups: TBS, TES, TIPS (primary or secondary alcohols)
Cartridge contents:
- pTsOH•H2O (for deprotection)
- Silica supported triethylamine (for purification)
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings – pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user’s own reaction development and optimization
- Easy to use – protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety – all chemicals are contained in the system, minimizing the user’s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system – simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C – 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Other Notes
Legal Information
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
6192-52-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?