Key Documents
SIAL311NZ0.5C
Microcentrifuge Tube, 0.5 mL
conical bottom, natural
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Materiali
conical bottom
natural
polypropylene
Confezionamento
pkg of 10 × 1000 ea
Altezza
31.6 mm
Capacità
0.5 mL
Diametro
7.7 mm
Descrizione generale
0.5 mL Microcentrifuge tubes with attached click lock lids. Available in a variety of colours.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)