Documenti fondamentali
SIAL301NN50CB
Centrifuge Tube, PP, Conical bottom
capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Materiali
conical bottom
natural cap
natural tube
polypropylene
Confezionamento
pkg of 20 × 25 ea
Altezza
115.8 mm
Capacità
50 mL
Diametro
27.95 mm
Raccordi
28-415
Descrizione generale
Conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
Sterile, conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)