Documenti fondamentali
SHORT06UKC
BS/IP/SL(S) Viscometer for Transparent Liquids (UKAS ISO 17025 certified)
Size 6, Nom. Constant 0.3, Range 60 to 300 cSt
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descrizione generale
This product is issued with a UKAS 17025 certificate of calibration
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)