S2388
Starch from corn
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Sinonimo/i:
Corn starch, Starch from maize
About This Item
Prodotti consigliati
Qualità
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Livello qualitativo
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)