Vai a
RTC000099
Chlorobenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Chlorobenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.56
NACRES:
NA.04
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
605632
MDL number:
Il prodotto RTC000099 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601361
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9795 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorobenzene
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
27 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
108-90-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)