Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1304209
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eptano
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto di infiammabilità (°C)
-4 °C
Avvertenze di sicurezza
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
142-82-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?