Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601601
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esano
Parola di avvertenza
Danger
Avvertenze di sicurezza
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
-22 °C
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
110-54-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?